Drukuj
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
397740010 397740050
ACRO397740010EA 112 PLN
ACRO397740010 ACRO397740050
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane 98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Formuła: C₃H₄F₃I
MW: 223.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 89…91 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1.911 g/cm³
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00038531
Numer CAS: 460-37-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to pink Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4210 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %