Drukuj
dimetylosulfotlenek 99.8+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
397600010 397600025
ACRO397600010EA 702 PLN
ACRO397600010 ACRO397600025
dimetylosulfotlenek 99.8+% dla HPLC (wysokosprawnej chromatografii cieczowej)
dimetylosulfotlenek
Formuła: (CH₃)₂SO
Temp. Wrzenia: 189 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,1 g/cm³
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002089
Numer CAS: 67-68-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ec1573e80c11ddf9254283ef76abf5fb6539c7e&vid=157e2a24c93041cbbb69833d226195e333b07665&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 %
GC ≥99.80 %
UV at 400 nm A: ≤0.009
Residue after evaporation ≤0.001 %