Drukuj
Kwas 2-chloro-5-piryrydynoboronowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
397770010 397770050
ACRO397770010EA 251 PLN
ACRO397770010 ACRO397770050
Kwas 2-chloro-5-piryrydynoboronowy 97%
Kwas 2-chloro-5-piryrydynoboronowy
Formuła: C₅H₅BClNO₂
Temp. topnienia: 165 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094998
Numer CAS: 444120-91-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥96.0 %