Drukuj
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-hydroxybenzaldehyde
397570010 397570050
ACRO397570010EA 626 PLN
ACRO397570010 ACRO397570050
5-Fluorosalicylaldehyde 97%
5-Fluorosalicylaldehyde
Formuła: C₇H₅FO₂
MW: 140.11 g/mol
Temp. topnienia: 82…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01090997
Numer CAS: 347-54-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 81 to 86 °C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure