Drukuj
N-Acetylguanidine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397440050 397440250
ACRO397440050EA 371 PLN
ACRO397440050 ACRO397440250
N-Acetylguanidine 97%
N-Acetylguanidine
Formuła: C₃H₇N₃O
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075615
Numer CAS: 5699-40-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %