Drukuj
Cyklopentan 95+%, pure
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Pentamethylene
397430010 397430050
ACRO397430010EA 597 PLN
ACRO397430010 ACRO397430050
Cyklopentan 95+%, pure
Cyklopentan
Formuła: C₅H₁₀
MW: 70.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 50 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –94 °C
Gęstość: 0.75 g/cm³
Temp. Zapłonu: –7 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001356
Numer CAS: 287-92-3
Jednostka: 1146
ADR: 3 II
Klasyfikacja Merck : 13,02769
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4dd230057521cc77c90840c7adfece9c74c0a3b1&vid=352021851b7701a448c5b11d43e94d925d03f802&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95.0 %