4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
4-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
397330050
397330250
ACRO397330050EA
346
PLN
ACRO397330050
ACRO397330250
4-Picolyl bromide hydrobromide 97%
4-Picolyl bromide hydrobromide
Formuła:
C₆H₇Br₂N Temp. topnienia: 189…192 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD01863545 Numer CAS: 73870-24-3 Jednostka: 3261 ADR: 8,II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | White to yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 189 to 192 °C |
Titration Argentometric | ≥96.0 % |