Drukuj
2-Methylnicotinic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
397320010 397320050 397320250
ACRO397320010EA 445 PLN
ACRO397320010 ACRO397320050 ACRO397320250
2-Methylnicotinic acid 98+%
2-Methylnicotinic acid
Formuła: C₇H₇NO₂
Temp. topnienia: 225…228 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013449
Numer CAS: 3222-56-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %