Drukuj
Eter metylowy cyklopentylu, extra dry 99.5% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
397250010 397251000
397250010.EA 1220 PLN
397250010. 397251000.
Eter metylowy cyklopentylu, extra dry 99.5% stabilised, AcroSeal®
Eter metylowy cyklopentylu
Formuła: C₆H₁₂O
Temp. Wrzenia: 106 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –140 °C
Gęstość: 0,86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –1 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08276401
Numer CAS: 5614-37-9
Jednostka: 3271
ADR: 3,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.4 %
Stabilizer Approx. 50 ppm BHT
Peroxide value ≤50 ppm