Drukuj
Metylocykloheksan, extra dry 98+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
397240010 397241000
397240010.EA 1470 PLN
397240010. 397241000.
Metylocykloheksan, extra dry 98+%, AcroSeal®
Metylocykloheksan
Formuła: C₆H₁₁CH₃
Temp. Wrzenia: 101 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,77 g/cm³
Temp. Zapłonu: –3 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00001497
Numer CAS: 108-87-2
Jednostka: 2296
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f7f0d5a1c32138da16df4781897a9c0184e42b7&vid=39a9392c8629d0e2fc79134840e6d8a8dc8a76e7&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %