Drukuj
Eter bis(2-metoksyetylowy), extra dry 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Methoxyethyl ether, 1-Methoxy-2-(2-methoxyethoxy)ethane, Diethylene glycol dimethyl ether, Dimethyldigol, Diglyme
397210010 397211000
397210010.EA 2070 PLN
397210010. 397211000.
Eter bis(2-metoksyetylowy), extra dry 99+%, AcroSeal®
Eter bis(2-metoksyetylowy)
Formuła: C₆H₁₄O₃
MW: 134.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 162 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –64 °C
Gęstość: 0.937 g/cm³
Temp. Zapłonu: 51 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00008503
Numer CAS: 111-96-6
Jednostka: 3271
ADR: 3 III
Klasyfikacja Merck : 13,03187
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %