Drukuj
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2,3-Pyrazinecarboxylic anhydride
397130050 397130250
ACRO397130050EA 566 PLN
ACRO397130050 ACRO397130250
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 97%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formuła: C₆H₂N₂O₃
Temp. topnienia: 210 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00179418
Numer CAS: 4744-50-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Acid ≥96 %