Drukuj
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Imidazole-4-carboxylic acid
397110010 397110050
ACRO397110010EA 444 PLN
ACRO397110010 ACRO397110050
1H-Imidazole-4-carboxylic acid 98%
1H-Imidazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₄H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 242…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082203
Numer CAS: 1072-84-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to tan Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %