Drukuj
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Methoxybenzene-1,2-diamine dihydrochloride, 3,4-Diaminoanisole dihydrochloride
396990010 396990050 396990250
ACRO396990010EA 166 PLN
ACRO396990010 ACRO396990050 ACRO396990250
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride 98%
4-Methoxy-o-phenylenediamine dihydrochloride
Formuła: C₇H₁₀N₂O·2HCl
MW: 211.09 g/mol
Temp. topnienia: 206…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052003
Numer CAS: 59548-39-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1 III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Violet Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 to ≤102.5 %