Drukuj
1,2-Dichlorobenzen, dry_extra 98+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: o-Dichlorobenzen
396960010 396961000
396960010.EA 1020 PLN
396960010. 396961000.
1,2-Dichlorobenzen, dry_extra 98+%, AcroSeal®
1,2-Dichlorobenzen
Formuła: C₆H₄Cl₂
MW: 147 g/mol
Temp. Wrzenia: 179…180 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –15 °C
Gęstość: 1.3 g/cm³
Temp. Zapłonu: 67 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000535
Numer CAS: 95-50-1
Jednostka: 1591
ADR: 6.1 III
Klasyfikacja Merck : 13,03081
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥98.0 %
Residue after evaporation ≤0.001 %