Drukuj
2-Metoksyetanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
396890010 396891000
396890010.EA 1050 PLN
396890010. 396891000.
2-Metoksyetanol, extra dry 99+%, AcroSeal®
2-Metoksyetanol
Formuła: C₃H₈O₂
Temp. Wrzenia: 124 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –85 °C
Gęstość: 0,96 g/cm³
Temp. Zapłonu: 38 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002867
Numer CAS: 109-86-4
Jednostka: 1188
ADR: 3,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 %
GC ≥99.0 %
Residue after evaporation ≤0.003 %