Drukuj
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
396780010 396780050 396780250
ACRO396780010EA 148 PLN
ACRO396780010 ACRO396780050 ACRO396780250
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride 97%
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formuła: C₉H₁₁NO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00182671
Numer CAS: 6232-11-7
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric 96.0 to 104.0 %