Drukuj
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
396720050 396720250
ACRO396720050EA 983 PLN
ACRO396720050 ACRO396720250
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
sól sodowa kwasu dodekanosulfonowego
Formuła: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272.38 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007527
Numer CAS: 2386-53-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
UV at 230 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.18 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test