Drukuj
1-Dekanosulfonian sodu, bezwodny 99+% do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
396710250 396711000
ACRO396710250EA 972 PLN
ACRO396710250 ACRO396711000
1-Dekanosulfonian sodu, bezwodny 99+% do chromatografii z tworzeniem par jonowych (ICP)
1-Dekanosulfonian sodu
Formuła: C₁₀H₂₁NaO₃S
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007526
Numer CAS: 13419-61-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test