Drukuj
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
396680250 396681000
ACRO396680250EA 2820 PLN
ACRO396680250 ACRO396681000
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
kwas heptano-1-sulfonowy, sól sodowa
Formuła: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202.25 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007543
Numer CAS: 22767-50-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c09a5691140bab7446d88919f01593e8f0b9b2&vid=7c237cde5db01d0567ff19964ca3287434747480&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test