Drukuj
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
396650250 396651000 396655000
ACRO396650250EA 2670 PLN
ACRO396650250 ACRO396651000 ACRO396655000
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
kwas 1-pentanosulfonowy, sól sodowa
Formuła: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174.2 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007541
Numer CAS: 22767-49-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ddb1c23c8a6fe3c156a3aacb62721e1d1a34efb0&vid=1936dcdb47ba374ce21fd758660f7ca6ba95d254&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test