Drukuj
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Sodium 1-butanesulphonate, Sodium butane-1-sulphonate, Sodium 1-butansulphonate, Butane-1-sulphonic acid sodium salt
396640250 396641000
ACRO396640250EA 802 PLN
ACRO396640250 ACRO396641000
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego, anhydrous 99+% for ion pair chromatography
Sól sodowa kwasu 1-butanosulfonowego
Formuła: C₄H₉NaO₃S
MW: 160.17 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00007540
Numer CAS: 2386-54-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 % (150°C)
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test