Drukuj
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
396620010 396620025 396621000
396620010.EA 1280 PLN
396620010. 396620025. 396621000.
(±)-2-Metylotetrahydrofuran, extra dry 99+% stabilised, AcroSeal®
(±)-2-Metylotetrahydrofuran
Formuła: C₅H₁₀O
MW: 86.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…80 °C (760 mmHg)
Temp. topnienia: –136 °C
Gęstość: 0.86 g/cm³
Temp. Zapłonu: –11 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00005367
Numer CAS: 96-47-9
Jednostka: 2536
ADR: 3 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.002 %
GC ≥99.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm (BHT)
Peroxides ≤50 ppm