Drukuj
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-1H-imidazole-5-carboxamide, 5-Aminoimidazole-4-carboxamide, 5-Amino-4-imidazolecarboxamide, 5-Amino-1H-imidazole-4-carboxamide, 4-Aminoimidazole-5-carboxamide, 4-aminoimidazole-5-carboxamide, 5-Amino-3H-imidazole-4-Carboxamide
397550050 397550250
ACRO397550050EA 424 PLN
ACRO397550050 ACRO397550250
4-Aminoimidazole-5-carboxamide 95%
4-Aminoimidazole-5-carboxamide
Formuła: C₄H₆N₄O
Temp. topnienia: 164…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02181040
Numer CAS: 360-97-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Grey to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %