Drukuj
MES-Na 99%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
397350250 397351000 397355000
ACRO397350250EA 324 PLN
ACRO397350250 ACRO397351000 ACRO397355000
MES-Na 99%
MES-Na
Formuła: C₆H₁₂NNaO₄S
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00065473
Numer CAS: 71119-23-8
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Solubility (10 % in water) Clear colorless
UV at 280 nm A: ≤0.03
Titration after Ion exchange ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm