Drukuj
2-Propanol 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
396980010 396980025 396980100 396980250 396982500
ACRO396980010EA 325 PLN
ACRO396980010 ACRO396980025 ACRO396980100 ACRO396980250 ACRO396982500
2-Propanol 99+%, meets analytical specification of Ph.Eur.
2-Propanol
Formuła: (CH₃)₂CHOH
Temp. Wrzenia: 81…83 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,785 g/cm³
Temp. Zapłonu: 12 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011674
Numer CAS: 67-63-0
Jednostka: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless Liquid (Passes test)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.376 to 1.379 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.5 %
GC ≥99.0 %
UV at 310 nm A: ≤0.01
Relative density (20/20°C) 0.785 to 0.789
Specific gravity (25°C) 0.783 to 0.787
Identification D Passes test
Non-volatile matter ≤20 ppm
Related substances ≤0.3 %
Acidity/alkalinity Passes test
Benzene ≤2 ppm
Peroxides Passes test