Drukuj
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
396610010 396610050 396610250
ACRO396610010EA 176 PLN
ACRO396610010 ACRO396610050 ACRO396610250
2,6-Dichloronicotinic acid 98+%
2,6-Dichloronicotinic acid
Formuła: C₆H₃Cl₂NO₂
Temp. topnienia: 147…150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075583
Numer CAS: 38496-18-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.0 %
Titration with NaOH ≥98.0 %