Drukuj
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
396541000 396548000
396541000.EA 401 PLN
396541000. 396548000.
tert-Butyllithium 1.9 M in pentane, AcroSeal®
tert-Butyllithium
Formuła: C₄H₉Li
Temp. Wrzenia: 36…38 °C (760 mmHg)
Gęstość: 0,69 g/cm³
Temp. Zapłonu: –56 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00008795
Numer CAS: 594-19-4
Jednostka: 3394
ADR: 4.2,
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear to hazy colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Active base 1.80 to 2.02 M