Drukuj
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
396270010 396270050
ACRO396270010EA 995 PLN
ACRO396270010 ACRO396270050
Sodium tetrachloroaurate hydrate 98%
Sodium tetrachloroaurate hydrate
Formuła: AuCl₄Na·H₂O
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00149161
Numer CAS: 29156-65-8
Jednostka: 1759
ADR: 8,III
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Yellow to orange to golden Powder or crystals or granules
Assay 48.3 to 50.3 % (Au)