(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
|
Niebezpieczeństwo
|
Synonim:
(S)-N,α-Dimethylbenzylamine, (S)-(-)-alpha-Methyl-N-methylbenzylamine, (S)-(-)-N-Methyl-1-phenylethylamine, (S)-(-)-N α-Dimethylbenzylamine
395840010
395840050
ACRO395840010EA
280
PLN
ACRO395840010
ACRO395840050
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine 99+%
(S)-(-)-N,α-Dimethylbenzylamine
Formuła:
C₉H₁₃N MW: 135.2100 g/mol Temp. Wrzenia: 74…76 °C (11 mmHg) Gęstość: 0.924 g/cm³ Temp. Zapłonu: 61 °C Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00067113 Numer CAS: 19131-99-8 Jednostka: 3267 ADR: 8 II |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5110 to 1.5130 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥99.0 % |
Specific optical rotation | -63° to -67° (20°C, 589 nm) (c=4, methanol) |