Drukuj
węgiel aktywny, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Synonim: Carbon activated, Activated carbon, Activated charcoal
395710010 395712500
ACRO395710010EA 901 PLN
ACRO395710010 ACRO395712500
węgiel aktywny, NORIT® GAC 1240 12-40 mesh
węgiel aktywny
Formuła: C
MW: 12.01 g/mol
Temp. topnienia: 3652 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00133992
Numer CAS: 7440-44-0
Klasyfikacja Merck : 13,01818
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Black Granular solid
Water ≤2 % (As packed)
Particle size ≤4 % (< 40 mesh)
Molasses number ≥230
Abrasion number ≥75
Iodine number ≥1000 mg/g