Drukuj
Chlorek tytanu(III) solution 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Titanium trichloride
395622500 395620010 395620250
ACRO395622500EA 571 PLN
ACRO395622500 ACRO395620010 ACRO395620250
Chlorek tytanu(III) solution 20% (w/v) in hydrochloric acid 2M
Chlorek tytanu(III)
Formuła: Cl₃Ti
MW: 154.24 g/mol
Temp. Wrzenia: 960
Temp. topnienia: 440
Gęstość: 1.32
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011266
Numer CAS: 7705-07-9
Jednostka: 3264
ADR: 8 II
Klasyfikacja Merck : 12,09620
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Dark purple Solution
Titration Complexometric 18 to 23 %
Titration with NaOH 1.8 to 2.2 N HCl