Drukuj
4-Biphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: [1,1'-Biphenyl]-4-ylboronic acid
394420010 394420050 394420250
ACRO394420010EA 201 PLN
ACRO394420010 ACRO394420050 ACRO394420250
4-Biphenylboronic acid 97%
4-Biphenylboronic acid
Formuła: C₁₂H₁₁BO₂
MW: 198.03 g/mol
Temp. topnienia: 241…245 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00093311
Numer CAS: 5122-94-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %