Drukuj
Kwas 4-(hydroksymetylo)benzoesowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Carboxybenzylalcohol, HMBA Linker, HMBA
394340010 394340100
ACRO394340010EA 313 PLN
ACRO394340010 ACRO394340100
Kwas 4-(hydroksymetylo)benzoesowy 98%
Kwas 4-(hydroksymetylo)benzoesowy
Formuła: C₈H₈O₃
MW: 152.15 g/mol
Temp. topnienia: 182…184 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00017598
Numer CAS: 3006-96-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 181 to 186 °C
HPLC ≥97.5 %