Sól sodowa błękitu metylotymolowego ACS indicator grade
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
394210010
394210050
ACRO394210010EA
281
PLN
ACRO394210010
ACRO394210050
Sól sodowa błękitu metylotymolowego ACS indicator grade
Sól sodowa błękitu metylotymolowego
Formuła:
C₃₇H₄₀N₂Na₄O₁₃S Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia |
Numer MDL:
MFCD00148905 Numer CAS: 1945-77-3 |
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance | Dark green to brown to black Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Visual transition interval | From pH 6.5 (yellow) to pH 8.5 (blue) |
Suitability | (as metal indicator) Passes test |
Clarity of solution | Passes test |