Drukuj
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(2-Iodophenyl)acetic acid
394040010 394040050 394040250
ACRO394040010EA 115 PLN
ACRO394040010 ACRO394040050 ACRO394040250
(2-Iodophenyl)acetic acid 97+%
(2-Iodophenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₄I)CH₂COOH
MW: 262.05 g/mol
Temp. topnienia: 112…114 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046546
Numer CAS: 18698-96-9
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 113 to 118 °C
HPLC ≥97.0 %