Drukuj
Kwas 5-bromopikolinowy 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Bromopyridine-2-carboxylic acid, 5-Bromo-2-pyridinecarboxylic acid
393990010 393990050 393990250
ACRO393990010EA 138 PLN
ACRO393990010 ACRO393990050 ACRO393990250
Kwas 5-bromopikolinowy 97%
Kwas 5-bromopikolinowy
Formuła: C₆H₄BrNO₂
MW: 202.01 g/mol
Temp. topnienia: 177…178 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00234149
Numer CAS: 30766-11-1
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %