Drukuj
tripolifosforan sodu for analysis
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393960250 393961000 393965000
ACRO393960250EA 126 PLN
ACRO393960250 ACRO393961000 ACRO393965000
tripolifosforan sodu for analysis
tripolifosforan sodu
Formuła: Na₅O₁₀P₃
Gęstość: 2,52 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00003514
Numer CAS: 7758-29-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Powder
pH 9.0 to 10.0 (1% solution)
Titration ≥98.0 %
Cadmium (Cd) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤200 ppm
Copper (Cu) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤50 ppm