Drukuj
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393850010 393850050
ACRO393850010EA 333 PLN
ACRO393850010 ACRO393850050
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid 97%
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formuła: C₈H₁₁BO₃
Temp. topnienia: 148…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02684315
Numer CAS: 208399-66-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %