Drukuj
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393830050 393830250
ACRO393830050EA 472 PLN
ACRO393830050 ACRO393830250
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid 97%
Formuła: C₉H₁₁BO₄
Temp. topnienia: 137…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02179453
Numer CAS: 380430-53-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure