Drukuj
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393400250 393400010 393400050
ACRO393400250EA 1340 PLN
ACRO393400250 ACRO393400010 ACRO393400050
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene 98%
1-Bromo-2-(methoxymethyl)benzene
Formuła: C₈H₉BrO
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03790887
Numer CAS: 52711-30-5
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5470 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %