Drukuj
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393310010 393310050 393310250 393311000
ACRO393310010EA 125 PLN
ACRO393310010 ACRO393310050 ACRO393310250 ACRO393311000
DL-Alanine methyl ester hydrochloride 98+%
DL-Alanine methyl ester hydrochloride
Formuła: C₄H₉NO₂
Temp. topnienia: 157…158 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00035523
Numer CAS: 13515-97-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.0 %