Drukuj
Wodorotlenek bizmutu(III)
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
393290500 393292500
ACRO393290500EA 203 PLN
ACRO393290500 ACRO393292500
Wodorotlenek bizmutu(III)
Wodorotlenek bizmutu(III)
Formuła: H₃BiO₃
Temp. topnienia: 415 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00046188
Numer CAS: 10361-43-0
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to cream Powder
Loss on drying ≤1.0 %
Identification Positive
Bismuth (Bi) ≥80.0 % (on dry basis)