Drukuj
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy 98%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
393280250 393281000 393285000
ACRO393280250EA 212 PLN
ACRO393280250 ACRO393281000 ACRO393285000
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy 98%
Kwas 1,3-dimetylobarbiturowy
Formuła: C₆H₈N₂O₃
Temp. topnienia: 122…125 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006675
Numer CAS: 769-42-6
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to yellow to light brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 121 to 125 °C
GC ≥97.5 %