Drukuj
3-Furaldehyde 98% stabilised
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
393260010 393260050 393260250
ACRO393260010EA 164 PLN
ACRO393260010 ACRO393260050 ACRO393260250
3-Furaldehyde 98% stabilised
3-Furaldehyde
Formuła: C₅H₄O₂
Temp. Wrzenia: 145 °C (760 mmHg)
Gęstość: 1,15 g/cm³
Temp. Zapłonu: 48 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00010424
Numer CAS: 498-60-2
Jednostka: 1199
ADR: 6.1,II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4930 to 1.4950 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.05 % BHT