Drukuj
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromobenzaldehyde Ethylene Acetal
393220010 393220050
ACRO393220010EA 262 PLN
ACRO393220010 ACRO393220050
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane 98+%
2-(4-Bromophenyl)-1,3-dioxolane
Formuła: C₉H₉BrO₂
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD01318950
Numer CAS: 10602-01-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Colorless Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5630 to 1.5650 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %