Drukuj
Chlorek amonu do analizy
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393180010 393180050 393182500
ACRO393180010EA 380 PLN
ACRO393180010 ACRO393180050 ACRO393182500
Chlorek amonu do analizy
Chlorek amonu
Formuła: NH₄Cl
Temp. topnienia: 340 °C (subl.)
Gęstość: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011420
Numer CAS: 12125-02-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White Crystalline powder or crystals
Titration Argentometric ≥99.0 %
Residue after ign. (sulfated) ≤0.01 %
Phosphate (PO4) ≤0.002 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Insoluble matter ≤0.01 % (5 % in water)