Drukuj
3,5-Dibromobenzaldehyd 98+%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Niebezpieczeństwo
393150010 393150050 393150250
ACRO393150010EA 178 PLN
ACRO393150010 ACRO393150050 ACRO393150250
3,5-Dibromobenzaldehyd 98+%
3,5-Dibromobenzaldehyd
Formuła: C₇H₄Br₂O
MW: 263.92 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00156887
Numer CAS: 56990-02-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 II
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 88 to 92 °C
GC ≥98.0 %