Drukuj
3-Methoxypyridine 97%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
393080050 393080250
ACRO393080050EA 784 PLN
ACRO393080050 ACRO393080250
3-Methoxypyridine 97%
3-Methoxypyridine
Formuła: C₆H₇NO
MW: 109.13 g/mol
Temp. Wrzenia: 65 °C (15 mmHg)
Gęstość: 1.083 g/cm³
Temp. Zapłonu: 70 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673022
Numer CAS: 7295-76-3
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5190 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %