Drukuj
Metanosulfinian sodu 85%
Dostawca: Thermo Fisher Scientific
Uwaga
Synonim: Methanesulphinic acid, sodium salt
392960010 392960100 392960500
ACRO392960010EA 187 PLN
ACRO392960010 ACRO392960100 ACRO392960500
Metanosulfinian sodu 85%
Metanosulfinian sodu
Formuła: CH₃NaO₂S
Temp. topnienia: 222…226 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040392
Numer CAS: 20277-69-4
Zobacz ceny
Wyniki testów specyfikacyjnych
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥80 %